Documentos Principais
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
201-112-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
3.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
455 °C
Lim. expl.
0.9-7.0 % (v/v)
p.e.
142 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 39 °C
densidade
0.8888 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OCC)(OCC)C)CC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - Non-equilibrium method