Documentos Principais
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Sinônimo(s):
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4Pt
Número CAS:
Peso molecular:
393.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
239-223-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Nível de qualidade
potência
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
250-252 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
chave InChI
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3