Documentos Principais
8.20903
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nitrophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H3NO5
Número CAS:
Peso molecular:
193.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
211-373-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
160-164 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2c([c]([o][c]2=O)=O)ccc1
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
chave InChI
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3