Documentos Principais
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH=NOH)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
211-796-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
130-133 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C (DIN 51758)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
610 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
chave InChI
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3