Key Documents
8.20706
Sigma-Aldrich
3-Indolyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Indolyl acetate, Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
210-154-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
pf
127-129 °C
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
chave InChI
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3