Documentos Principais
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
Sinônimo(s):
Indene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-393-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
pf
-2 °C
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
chave InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup