Documentos Principais
8.20692
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Hydroxypropiophenone
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-743-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
148-151 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
solubilidade
0.345 g/L
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300‑400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)CC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3