Documentos
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
200-654-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
solid
potência
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
154-155 °C/16 hPa
pf
27-30 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
chave InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8