Documentos Principais
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH(OH)COCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
147-148 °C/1013 hPa
pf
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
temperatura de transição
flash point 45 °C
densidade
1.012 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
chave InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7