Documentos Principais
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
O-Benzylhydroxylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
2.09 hPa ( 58 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
3.34 cSt(23 °C)
p.e.
49 °C/1 hPa
temperatura de transição
flash point 91.5 °C
densidade
1.064 g/cm3 at 23 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
chave InChI
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is this compound soluble in water? or any common organic solvents?
    1 answer
    1. This product is soluble at 47 g/L in water.