Documentos Principais
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-572-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
171.5 °C/1013 hPa
pf
-80 °C
temperatura de transição
flash point 56 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C