Documentos Principais
8.20392
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxy-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Diethoxy-2-propanol, Glycerol α,γ-diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
223-736-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)COCC)CC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3