Documentos
8.20308
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥97%
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt, PCMB
About This Item
Fórmula linear:
4-(HOHg)C6H4COONa
Número CAS:
Peso molecular:
360.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
205-340-5
Ensaio
≥97%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
chave InChI
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3