Documentos Principais
8.20099
Sigma-Aldrich
Anilinium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
93.13 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-519-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
245 °C/1013 hPa
pf
199-202 °C
temperatura de transição
flash point 193 °C
solubilidade
1070 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
chave InChI
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - closed cup