Documentos
8.20095
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid
About This Item
Fórmula linear:
5-(NH2)-2-(OH)C6H3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-919-1
forma
powder
temperatura de autoignição
280 °C
potência
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
pf
280 °C (decomposition)
solubilidade
0.84 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
280 °C