Documentos Principais
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
237-458-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
162 °C/25 hPa
pf
17 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
1.20 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup