Documentos
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-399-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 45 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.9-8.4 % (v/v)
pb
205-207 °C/1013 hPa
pf
-51 °C
temperatura de transição
flash point 95 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup