Documentos
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
Sinônimo(s):
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-543-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
440 °C (Dust)
potência
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
169-173 °C
solubilidade
137 g/L
densidade
1.405 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
640 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Bromine reagent grade
Sigma-Aldrich
207888
Bromine