Documentos
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
122.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
219-058-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de transição
flash point 3 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
chave InChI
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup