8.18402
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Sinônimo(s):
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
pf
23-28 °C
temperatura de transição
flash point 240 °C
solubilidade
<10 g/L
densidade
0.982 g/cm3 at 30 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
chave InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Nota de análise
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3