Documentos
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H3K5O18S4
Número CAS:
Peso molecular:
614.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
274-778-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
soluble 250-300 g/L
densidade
2.35 g/cm3 at 20 °C
Nota de análise
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1