Documentos Principais
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
3,4-Diaminopyridine
About This Item
Fórmula linear:
3,4-(NH2)2C5H3N
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-220-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
480 °C
potência
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
217-220 °C
temperatura de transição
flash point 240 °C
solubilidade
30 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
chave InChI
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3