Documentos Principais
8.02256
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid, Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
207-576-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
temperatura de autoignição
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
pf
225-228 °C
densidade volumétrica
470 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(cccc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3