Documentos Principais
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-988-3
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
210 °C
potência
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
260 °C/1013 hPa
pf
-41--39 °C
temperatura de transição
flash point 123 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
253.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
123 °C