Documentos Principais
449393
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Sinônimo(s):
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Beilstein:
1743959
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4381 (lit.)
p.e.
260 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
253.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
123 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(6), 449-460 (2001-12-18)
Diethylene glycol monohexyl ether (DEGHE; CAS no. 112-59-4), an industrial chemical, was investigated for the potential to produce genotoxic effects using three in vitro and two in vivo tests. No mutagenic activity occurred in either the absence or presence of
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 29(5), 361-366 (1987-10-01)
Ethylene glycol monohexyl ether (EGHE) and diethylene glycol monohexyl ether (DGHE) are glycol ethers used as industrial solvents and coating materials, and whose acute handling hazards were investigated. Acute peroral LD50 values in the rat were for EGHE 1.67 ml/kg