217190
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
91 °C (lit.)
densidade
2.406 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
chave InChI
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.