Documentos
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
264.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
274-102-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
liquid
pb
65-67 °C/13 hPa
temperatura de transição
flash point 36 °C
densidade
1.151 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
chave InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup