Documentos Principais
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11ClO
Número CAS:
Peso molecular:
146.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
220-322-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
180-181 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 66 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
chave InChI
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
66 °C