Documentos Principais
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Código UNSPSC:
12352108
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
130-135 °C/13 hPa
densidade
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3