Documentos Principais
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
250-045-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥93.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
99-100 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 1 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
1 °C