137456
2-Ethyl-2-oxazoline
≥99%
Sinônimo(s):
2-Ethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-Ethyloxazoline
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pb
128.4 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup