Documentos Principais
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2AgF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-004-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
257-260 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3