Documentos Principais
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
274 °C
solubilidade
500 g/L
densidade volumétrica
610 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
chave InChI
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1