Documentos Principais
8.16000
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Alanine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-273-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
295-297 °C (decomposition)
solubilidade
166.5 g/L
densidade
1.40 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
660 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1