Documentos Principais
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
427-840-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.022 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
193-199 °C
solubilidade
12.7 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
chave InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3