Documentos Principais
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
258-004-5
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
pf
9 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1