Documentos
8.14889
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.68
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
236-657-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
140 °C/1013 hPa
densidade
1.278 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup