Documentos Principais
8.14723
Sigma-Aldrich
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NaO7 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
216.12 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
239-065-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
137-141 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
chave InChI
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3