Documentos Principais
8.14692
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H49NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
455.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-324-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
675 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pf
245-250 °C
solubilidade
10 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;
chave InChI
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3