Merck
Pular para
C8147
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
Sinônimo(s):
Cetyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15N(CH3C6H4SO3)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
455.74
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-324-8
Beilstein/REAXYS Number:
5470332
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
455.74 g/mol
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate is a catatonic surfactant capable of forming wormlike micelles.
Application
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate has been used in a study to develop a silica grafted polydentate copper (II) complex. It has also been used in a study to investigate the dispersibility and bundle defoliation of single-walled carbon nanotubes.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
T35807
description
-
description
97%
form
powder
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
455.74 g/mol
mol wt
-
description
cationic
description
-
Still not finding the right product?
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)