Documentos Principais
8.14553
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
200.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
224-238-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
131-134 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].ClCCN(C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
chave InChI
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride commonly used as a building block in alkylation reactions to introduce diisopropylaminoethyl groups into various substrates, it can act as a ligand in the formation of metal complexes.
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3