8.14506
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
590 °C
potência
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
p.e.
132 °C/1013 hPa
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C