Documentos
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O8
Número CAS:
Peso molecular:
402.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
201-067-0
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
liquid
pb
170-173 °C/1 hPa
pf
-80 °C
temperatura de transição
flash point 204 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
chave InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
422.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217 °C - closed cup