Documentos Principais
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
p.e.
140 °C/1013 hPa
densidade
1.46 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3