Documentos Principais
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Mercaptobenzimidazole, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
209-502-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
480 °C
potência
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
285-290 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
1.42 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
752.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C - closed cup