Key Documents
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
About This Item
Fórmula linear:
4-(H2NCO)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
215-926-2
forma
crystals
pf
155-157 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3