Documentos Principais
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-270-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
300 °C
potência
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
190-192 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >275 °C
solubilidade
630 g/L
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 275 °C - closed cup