Key Documents
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrabromophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8Br4O3
Número CAS:
Peso molecular:
463.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
211-185-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14.67 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
271-274 °C
densidade
2.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
chave InChI
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2