Documentos Principais
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
118.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
201-059-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
62-65 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
solubilidade
130 g/L
densidade
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
densidade volumétrica
840 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
chave InChI
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup