Documentos Principais
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.313,00
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.313,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Beilstein:
3201285
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)